2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H50418.03 H50418.06
H50418.03EA 156 EUR
H50418.03 H50418.06
2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
2-Pyrazinecarbonyl chloride
Purity: 90+% CAS No.: 19847-10-0 Molecular Formula: C5H3ClN2O Formula Weight: 142.55 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00792886
Formule: C₅H₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792886
CAS nummer: 19847-10-0
EINECS: 243-367-4
ADR: 8,II