8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
H50433.03
H50433.06
H50433.03EA
69.8
EUR
H50433.03
H50433.06
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6759-78-0
Molecular Formula: C10H6N2O
Formula Weight: 170.17
Melting Point: 133-136°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00216717
Formule:
C₁₀H₆N₂O Smeltpunt: 133…136 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216717 CAS nummer: 6759-78-0 ADR: 6.1,III |