3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50435.03
H50435.06
H50435.03EA
92.9
EUR
H50435.03
H50435.06
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 144026-74-4
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 90-91°
MDL No.: MFCD01940432
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Smeltpunt: 90…91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01940432 CAS nummer: 144026-74-4 |