3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50478.03 H50478.MD
H50478.03EA 106 EUR
H50478.03 H50478.MD
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2199-58-8 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 MDL No.: MFCD00111522
Formule: C7H9NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00111522
CAS nummer: 2199-58-8