5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50483.03
H50483.06
H50483.03EA
83.3
EUR
H50483.03
H50483.06
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 38401-67-1
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.28
MDL No.: MFCD00663639
Formule:
C₁₂H₁₀O₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00663639 CAS nummer: 38401-67-1 |