N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50584.03 H50584.06
H50584.03EA 96 EUR
H50584.03 H50584.06
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine
Purity: 98% CAS No.: 50638-54-5 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 MDL No.: MFCD00100113
Formule: C₁₀H₁₄BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100113
CAS nummer: 50638-54-5