2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50673.03
H50673.MD
H50673.03EA
164
EUR
H50673.03
H50673.MD
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Purity: 97%
CAS No.: 258521-20-9
Molecular Formula: C10H10N4O3
Formula Weight: 234.22
MDL No.: MFCD01764763
Formule:
C₁₀H₁₀N₄O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01764763 CAS nummer: 258521-20-9 |