5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole
H50677.03 H50677.06
H50677.03EA 80.2 EUR
H50677.03 H50677.06
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Purity: 95% CAS No.: 2251-79-8 Molecular Formula: C8H5F3N4 Formula Weight: 214.15 MDL No.: MFCD00052525
Formule: C₈H₅F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06248886
CAS nummer: 2251-79-8