2-Hydrazinoquinoline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Quinolylhydrazine, 2-Hydrazinylquinoline
H50700.03 H50700.MD
H50700.03EA 199 EUR
H50700.03 H50700.MD
2-Hydrazinoquinoline 97%
2-Hydrazinoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 15793-77-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00041860
Formule: C₉H₉N₃
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041860
CAS nummer: 15793-77-8
EINECS: 239-899-1