2-Phenoxypropylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H50720.03 H50720.MD
H50720.03EA 306 EUR
H50720.03 H50720.MD
2-Phenoxypropylamine 98%
2-Phenoxypropylamine
Purity: 98% CAS No.: 6437-49-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD07781046
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781046
CAS nummer: 6437-49-6
ADR: 8,III