3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50722.03 H50722.06
H50722.03EA 45.9 EUR
H50722.03 H50722.06
3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile 99%
3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile
Purity: 99% CAS No.: 4594-78-9 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Boiling Point: 138-142°/10mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00013797
Formule: C₉H₁₃NO
Kookpunt: 138…142 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,021
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013797
CAS nummer: 4594-78-9
EINECS: 224-991-6
ADR: 6.1,III