2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50732.03
H50732.MD
H50732.03EA
283
EUR
H50732.03
H50732.MD
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Purity: 97%
CAS No.: 902836-81-1
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.28
Melting Point: 49-51°
MDL No.: MFCD08060961
Formule:
C₁₂H₁₇NO Smeltpunt: 49…51 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08060961 CAS nummer: 902836-81-1 |