3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50769.03 H50769.MD
H50769.03EA 229 EUR
H50769.03 H50769.MD
3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Purity: 96% CAS No.: 420137-14-0 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 MDL No.: MFCD08060975
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.247 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060975
CAS nummer: 420137-14-0