3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50784.03
H50784.MD
H50784.03EA
132
EUR
H50784.03
H50784.MD
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 46196-54-7
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
MDL No.: MFCD08060984
Formule:
C₁₁H₁₅NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08060984 CAS nummer: 46196-54-7 |