4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50816.03 H50816.MD
H50816.03EA 293 EUR
H50816.03 H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 66109-88-4 Molecular Formula: C12H14O2 Formula Weight: 190.24 MDL No.: MFCD08061006
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061006
CAS nummer: 66109-88-4