4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50873.03
H50873.MD
H50873.03EA
195
EUR
H50873.03
H50873.MD
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 733748-92-0
Molecular Formula: C10H17N3O
Formula Weight: 195.27
Refractive Index: 1.4860
MDL No.: MFCD08061038
Formule:
C₁₀H₁₇N₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08061038 CAS nummer: 733748-92-0 |