Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Hydroxybenzisoxazole, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole
H50899.03 H50899.MD
H50899.03EA 193 EUR
H50899.03 H50899.MD
Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Purity: 96% CAS No.: 21725-69-9 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Odour: Odourless Melting Point: 137-140° MDL No.: MFCD00125030
Formule: C₇H₅NO₂
MW: 135.12 g/mol
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00125030
CAS nummer: 21725-69-9