1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H50985.03 H50985.MD
H50985.03EA 211 EUR
H50985.03 H50985.MD
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
CAS No.: 139062-96-7 Molecular Formula: C8H16N2O Formula Weight: 156.23 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD07367773
Formule: C₈H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367773
CAS nummer: 139062-96-7
ADR: 8,III