1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50999.03
H50999.MD
H50999.03EA
239
EUR
H50999.03
H50999.MD
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine
Purity: 97%
CAS No.: 1716-60-5
Molecular Formula: C9H12FN
Formula Weight: 153.20
MDL No.: MFCD01708100
Formule:
C₉H₁₂FN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01708100 CAS nummer: 1716-60-5 |