4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H51002.03
H51002.MD
H51002.03EA
213
EUR
H51002.03
H51002.MD
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Purity: 97%
CAS No.: 53617-37-1
Molecular Formula: C8H16N2O
Formula Weight: 156.23
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD06740352
Formule:
C₈H₁₆N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06740352 CAS nummer: 53617-37-1 ADR: 8,III |