4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H51020.MD H51020.03
H51020.MDEA 96.2 EUR
H51020.MD H51020.03
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
CAS No.: 916317-00-5 Molecular Formula: C7H15NO.HCl Formula Weight: 165.66 MDL No.: MFCD08062602
Formule: C₇H₁₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062602
CAS nummer: 916317-00-5