2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H51035.MD
H51035.03
H51035.MDEA
97.4
EUR
H51035.MD
H51035.03
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98%
CAS No.: 7298-89-7
Molecular Formula: C8H11ClO2
Formula Weight: 174.62
Melting Point: 161-164°
Beilstein Reference: 2326749
MDL No.: MFCD00010502
Formule:
C₈H₁₁ClO₂ Smeltpunt: 161…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010502 CAS nummer: 7298-89-7 |