2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H51082.03
H51082.06
H51082.03EA
119
EUR
H51082.03
H51082.06
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 943-03-3
Molecular Formula: C9H6N2OS
Formula Weight: 190.22
MDL No.: MFCD00010537
Formule:
C₉H₆N₂OS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010537 CAS nummer: 943-03-3 |