Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H51098.MD H51098.03
H51098.MDEA 34.8 EUR
H51098.MD H51098.03
Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Uracil-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 1195-08-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 MDL No.: MFCD00192185
Formule: C₅H₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192185
CAS nummer: 1195-08-0