Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H51705.03
H51705.06
H51705.03EA
71.8
EUR
H51705.03
H51705.06
Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Pyridine-2-carboxamidoxime
Purity: 97%
CAS No.: 1772-01-6
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 115-120°
MDL No.: MFCD00085159
Formule:
C₆H₇N₃O Smeltpunt: 115…120 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085159 CAS nummer: 1772-01-6 |