Thiopicolinamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Pyridine-2-carbothioamide, 2-Pyridinethioamide, 2-Pyridylthiocarboxamide
H51710.06
H51710.14
H51710.06EA
36.8
EUR
H51710.06
H51710.14
Thiopicolinamide ≥97%
Thiopicolinamide
Purity: 97+%
CAS No.: 5346-38-3
Molecular Formula: C6H6N2S
Formula Weight: 138.19
Melting Point: 120-125°
MDL No.: MFCD00087576
Formule:
C₆H₆N₂S Smeltpunt: 120…125 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00087576 CAS nummer: 5346-38-3 |