(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 122536-76-9
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Melting Point: 50-54°
Beilstein Reference: 5377813
Optical Rotation: -23° (c=1 in methanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00143194
Formule:
C₉H₁₈N₂O₂ Smeltpunt: 50…54 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143194 CAS nummer: 122536-76-9 UN: 3259 ADR: 8,III |