4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine-1-carboxylate
H51743.03 H51743.06
H51743.03EA 72.2 EUR
H51743.03 H51743.06
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 936694-19-8 Molecular Formula: C22H35BN2O4 Formula Weight: 402.34 Beilstein Reference: 18669672 MDL No.: MFCD16294502
Formule: C₂₂H₃₅BN₂O₄
MW: 402.34 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16294502
CAS nummer: 936694-19-8