2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-(Pyridin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51778.06
H51778.14
H51778.06EA
67.7
EUR
H51778.06
H51778.14
2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 97%
CAS No.: 2208-59-5
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Odour: Odourless
Melting Point: 216-221°
MDL No.: MFCD00453948
Formule:
C₁₂H₉N₃ Smeltpunt: 216…221 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00453948 CAS nummer: 2208-59-5 |