4-Amino-L-phenylalanine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H51970.03 H51970.06
H51970.03EA 77 EUR
H51970.03 H51970.06
4-Amino-L-phenylalanine 95%
4-Amino-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 943-80-6 Molecular Formula: C9H12N2O2 Formula Weight: 180.20 MDL No.: MFCD00069927
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069927
CAS nummer: 943-80-6