Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
H52002.MD H52002.03 H52002.06
H52002.MDEA 74 EUR
H52002.MD H52002.03 H52002.06
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 199110-64-0 Molecular Formula: C30H25NO4 Formula Weight: 463.52 MDL No.: MFCD00191198
Formule: C₃₀H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191198
CAS nummer: 199110-64-0