Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-4-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
H52008.MD H52008.03
H52008.MDEA 68.8 EUR
H52008.MD H52008.03
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 204715-91-3 Molecular Formula: C30H32N2O6 Formula Weight: 516.59 MDL No.: MFCD01317015
Formule: C₃₀H₃₂N₂O₆
MW: 516.6 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317015
CAS nummer: 204715-91-3