(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52027.03
H52027.06
H52027.03EA
184
EUR
H52027.03
H52027.06
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 95%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 734529-57-8
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
MDL No.: MFCD04113693
Formule:
C₉H₁₀N₂O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04113693 CAS nummer: 734529-57-8 |