Fmoc-4-(boc-amino)-L-phenylalanine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Fmoc-Phe(4-NHBoc)-OH, Fmoc-4-(Boc-amino)-L-phenylalanine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)phenyl)propanoic acid
H52031.MD
H52031.03
H52031.MDEA
84.1
EUR
H52031.MD
H52031.03
Fmoc-4-(boc-amino)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-(boc-amino)-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 174132-31-1
Molecular Formula: C29H30N2O6
Formula Weight: 502.57
MDL No.: MFCD00237007
Formule:
C₂₉H₃₀N₂O₆ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00237007 CAS nummer: 174132-31-1 |