(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52040.MD
H52040.03
H52040.MDEA
109
EUR
H52040.MD
H52040.03
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 71830-07-4
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
MDL No.: MFCD00211290
Formule:
C₆H₁₁NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00211290 CAS nummer: 71830-07-4 |