N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H52059.03 H52059.06
H52059.03EA 124 EUR
H52059.03 H52059.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine 95%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205526-32-5 Molecular Formula: C24H16F5NO4 Formula Weight: 477.39 MDL No.: MFCD00270612
Formule: C₂₄H₁₆F₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270612
CAS nummer: 205526-32-5