3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-Phe(3,5-DiF)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
H52069.03 H52069.06
H52069.03EA 247 EUR
H52069.03 H52069.06
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205526-24-5 Molecular Formula: C24H19F2NO4 Formula Weight: 423.40 MDL No.: MFCD00797579
Formule: C₂₄H₁₉F₂NO₄
MW: 423.4 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00797579
CAS nummer: 205526-24-5