Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-4-phenyl-D-Phe-OH, Fmoc-D-Bip(4,4’)-OH, Fmoc-D-Bip(4,4')-OH
H52108.03 H52108.06
H52108.03EA 153 EUR
H52108.03 H52108.06
Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205526-38-1 Molecular Formula: C30H25NO4 Formula Weight: 463.52 MDL No.: MFCD00191199
Formule: C₃₀H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191199
CAS nummer: 205526-38-1