Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H52115.MD
H52115.03
H52115.MDEA
97.6
EUR
H52115.MD
H52115.03
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine
Purity: 95%
CAS No.: 401915-53-5
Molecular Formula: C35H42N4O7S
Formula Weight: 662.80
MDL No.: MFCD03788172
Formule:
C₃₅H₄₂N₄O₇S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03788172 CAS nummer: 401915-53-5 |