Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-Tyr(Me)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-methyl-L-tyrosine, N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine, N-Fmoc-O-methyl-L-tyrosine, Fmoc-Phe(4-OMe)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methoxy-L-phenylalanine
H52117.03 H52117.06
H52117.03EA 80.2 EUR
H52117.03 H52117.06
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 95%
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH
Purity: 95% CAS No.: 77128-72-4 Molecular Formula: C25H23NO5 Formula Weight: 417.45 MDL No.: MFCD00153368
Formule: C₂₅H₂₃NO₅
MW: 417.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153368
CAS nummer: 77128-72-4