2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H52184.MD
H52184.03
H52184.MDEA
80.3
EUR
H52184.MD
H52184.03
2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
2-Benzyl-N-boc-L-proline
Purity: 95%
CAS No.: 706806-60-2
Molecular Formula: C17H23NO4
Formula Weight: 305.37
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD06795522
Formule:
C₁₇H₂₃NO₄ Smeltpunt: 154…156 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06795522 CAS nummer: 706806-60-2 |