Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-D-4-Pal-OH
H52193.MD H52193.03
H52193.MDEA 74 EUR
H52193.MD H52193.03
Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-D-4-pyridylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205528-30-9 Molecular Formula: C23H20N2O4 Formula Weight: 388.42 MDL No.: MFCD00672567
Formule: C₂₃H₂₀N₂O₄
MW: 388.43 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672567
CAS nummer: 205528-30-9