1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52232.03 H52232.06
H52232.03EA 45.9 EUR
H52232.03 H52232.06
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime
Purity: 97% CAS No.: 1758-54-9 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 MDL No.: MFCD00605540
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00499500
CAS nummer: 1758-54-9