5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H52279.03
H52279.06
H52279.03EA
142
EUR
H52279.03
H52279.06
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 51417-13-1
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 105-106°C
MDL No.: MFCD16658881
Formule:
C₇H₈BrNO Smeltpunt: 105…106 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD16658881 CAS nummer: 51417-13-1 |