(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H52295.MD
H52295.03
H52295.MDEA
108
EUR
H52295.MD
H52295.03
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Purity: 98+%
CAS No.: 93643-24-4
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD03787926
Formule:
C₇H₁₄N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03787926 CAS nummer: 93643-24-4 ADR: 8,II |