3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
H52299.03
H52299.06
H52299.03EA
111
EUR
H52299.03
H52299.06
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 334932-13-7
Molecular Formula: C12H21NO4
Formula Weight: 243.30
MDL No.: MFCD03453252
Formule:
C₁₂H₂₁NO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03453252 CAS nummer: 334932-13-7 |