(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
H-D-Ser(Bzl)-ol
H52304.03
H52304.06
H52304.03EA
87.8
EUR
H52304.03
H52304.06
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 58577-88-1
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.23
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD04112477
Formule:
C₁₀H₁₅NO₂ MW: 181.23 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04112477 CAS nummer: 58577-88-1 ADR: 8 III |