Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
H52305.MD
H52305.03
H52305.MDEA
196
EUR
H52305.MD
H52305.03
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Purity: 98+%
CAS No.: 4430-75-5
Molecular Formula: C8H16N2
Formula Weight: 140.23
Boiling Point: 68-72°/3mm
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD01098257
Formule:
C₈H₁₆N₂ Kookpunt: 68…72 °C (3 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01098257 CAS nummer: 4430-75-5 ADR: 8,II |