N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H52306.03
H52306.06
H52306.03EA
237
EUR
H52306.03
H52306.06
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥97%
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Purity: 97+%
CAS No.: 140712-79-4
Molecular Formula: C38H35N5O6
Formula Weight: 657.73
MDL No.: MFCD04972282
Formule:
C₃₈H₃₅N₅O₆ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04972282 CAS nummer: 140712-79-4 |