Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52308.03
H52308.06
H52308.03EA
192
EUR
H52308.03
H52308.06
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 503555-96-2
Molecular Formula: C12H14ClNO4
Formula Weight: 271.70
MDL No.: MFCD02682166
Formule:
C₁₂H₁₄ClNO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02682166 CAS nummer: 503555-96-2 |